Få mere at vide
3-Carene, TRC
Artikelnummer. 30362647
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30362647 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30362647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1834501G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Delta-3-Carene
CAS 13466-78-9
Molekylær formel C10 H16
Mængde 1 g
Synonym 3-Carene (8CI), 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene, (±)-3-Carene, (±)-δ3-Carene, δ3-Carene, δ-3-Carene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
SMIL CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
IUPAC navn 4,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Formel vægt 136.1252