Få mere at vide
(+)-3-Carene
Artikelnummer. 16388297 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16388297 5 mL
16398297 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16388297 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463990050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 498-15-7 | C10H16 | 136.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-15-7
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00066417
InChI nøgle BQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
IUPAC navn (1S,6R)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en
SMIL CC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-3-Carene
Tæthed 0.8650 g/mL
Kogepunkt 170.0°C
Flammepunkt 46°C
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.865
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in benzene, acetone, ethanol
Formel vægt 136.23
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-3-Carene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene