Få mere at vide
3-Carene, 90%, stabilized
Artikelnummer. p-2690320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
25ml
Artikelnummer. 10487212
Brand: Thermo Scientific Acros 367960250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13466-78-9 | C10H16 | 136.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13466-78-9, 138-86-3, 127-91-3, 99-86-5
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.23
MDL nummer MFCD00001315
InChI nøgle BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carene, carene, 3,7,7-trimethylbicyclo 4.1.0 hept-3-ene, delta-3-carene, monoterpenes, alpha-carene, bicyclo 4.1.0 hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl, +--delta3-carene, + car-3-ene, +--3-carene
PubChem CID 26049
ChEBI CHEBI:35661
IUPAC navn 4,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en
SMIL CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carene
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8640g/mL
Kogepunkt 166°C to 170°C
Flammepunkt 45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4720 to 1.474
Mængde 25 mL
Beilstein 05, 94
Merck Index 15, 1835
Specifik vægtfylde 0.864
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.01% alpha-Tocopherol
Formel vægt 136.23
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske