Få mere at vide
(3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16405576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16405576 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16405576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113270A
MedChemExpress (3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride is angiopathic substance produced as an intermediary metabolite by gut microbiota that feed on carnitine in dietary red meat.
(3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride is angiopathic substance produced as an intermediary metabolite by gut microbiota that feed on carnitine in dietary red meat.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride
Fysisk form Solid
CAS 6249-56-5
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H16ClNO2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym γ-Butyrobetaine hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 30 mg/mL (165.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[N+](C)(C)CCCC(O)=O.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 181.66
Formel vægt 181.66
Procent renhed 98.0%