missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Carboxypropyl Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30349137
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349137 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1812405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Carboxypropyl Methanethiosulfonate
CAS 92953-15-6
Molekylær formel C5 H10 O4 S2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O4S2/c1-11(8,9)10-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
SMIL CS(=O)(=O)SCCCC(=O)O
IUPAC navn 4-methylsulfonylsulfanylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 198.26
Formel vægt 198.0021
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.