missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Carboxypropyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Carboxypropyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 92953-15-6 |
| Molekylær formel | C5 H10 O4 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4S2/c1-11(8,9)10-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 4-methylsulfonylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vægt | 198.0021 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?