Få mere at vide
3-Carboxyphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30367844
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30367844 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30367844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1813832.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxyphenylboronic Acid
CAS 25487-66-5
Molekylær formel C7H7BO4
Mængde 2.5 g
Synonym 3-Boronobenzoic Acid, 3-(Dihydroxyborane)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 3-Carboxybenzeneboronic Acid, 3-Carboxyphenylboronic Acid, m-Carboxyphenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
SMIL OB(O)c1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC navn 3-boronobenzoisk syre
Molekylvægt (g/mol) 165.94
Formel vægt 166.0437