Få mere at vide
3-Carboxyphenylboronsyre, 97%
Artikelnummer. 10408162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10408162 1 g Glasflaske 1g
10324012 5 g Glasflaske 5g
10793065 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408162 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344630010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25487-66-5 | C7H7BO4 | 165,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25487-66-5
Molekylær formel C7H7BO4
Molekylvægt (g/mol) 165.94
MDL nummer MFCD00036833
InChI nøgle DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733957
IUPAC navn 3-borobenzoesyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxyphenylboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 243.0°C to 247.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOOCC6H4B(OH)2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: +/- 2.5%.
Formel vægt 165.94
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carboxyphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.