Få mere at vide
3-Carboxyphenyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11317706
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317706 1 g 1g
11327706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11322.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2131-63-7 | C8H5NO2S | 179.193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2131-63-7
Molekylær formel C8H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 179.193
MDL nummer MFCD00041367
InChI nøgle PJRBPKOOGLKPFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-carboxyphenylisothiocyanate, benzoic acid, 3-isothiocyanato, benzoic acid,3-isothiocyanato, acmc-20an7x, m-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-isothiocyanato-benzoic acid, #
PubChem CID 75046
IUPAC navn 3-isothiocyanatobenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Smeltepunkt ∽165°C (decomposition)
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2209003
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 179.2
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Carboxyphenyl isothiocyanate