Få mere at vide
3-[(Carboxymethyl)thio]propionic Acid Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(Carboxymethyl)thio]propionic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 7400-45-5 |
| Molekylær formel | C7H12O4S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-[[(Methoxycarbonyl)methyl]sulfanyl]propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(Methoxycarbonylmethylthio)propionate, Methyl 3-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate, NSC 59279 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CCSCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.23 |
| Formel vægt | 192.0456 |