Få mere at vide
3-Carboxybenzenboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 15431299
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431299 25 g 25g
15421299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64195.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 269409-73-6 | C13H17BO4 | 248,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 269409-73-6
Molekylær formel C13H17BO4
Molekylvægt (g/mol) 248.09
MDL nummer MFCD03411930
InChI nøgle OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester, benzoic acid, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronicacidpinacolester, pubchem17048, 3-cpbe, amtb044
PubChem CID 2734653
IUPAC navn 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoesyre
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 206 °C til 210 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 248.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver