Få mere at vide
3-Carboxy-PROXYL, TRC
Artikelnummer. 30362946
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362946 250 mg
30359395 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC182770250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2154-68-9
Molekylær formel C9 H16 N O3
Molekylvægt (g/mol) 186.23
Synonym 1-Pyrrolidinyloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 2,2,5,5-Tetramethyl-3-carboxypyrrolidine-N-oxyl, 2,2,5,5-Tetramethyl-3-carboxypyrrolidinooxy, 2,2,5,5-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-3-carboxylic acid, 2,2,5,5-Tetramethylpyrrolidine-1-oxyl-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-oxy, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxy, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxyl, 3-Carboxyproxyl, DL-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxyl, NSC 158842, PCA, PCA (radical), T 517
IUPAC navn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-carboxylsyre
SMIL CC1(C)CC(C(=O)O)C(C)(C)N1[O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)
Formel vægt 186.113