Få mere at vide
3-Carboxy-PROXYL, frie radikaler, 97+%
Beskrivelse
3-Carboxy-PROXYL bruges til syntese og reaktioner af stabile nitroxylradikaler. Det bruges også til at studere molekylær migration og langsigtet stabilitet af frø og pollen og bruges til fremstilling af et tetraphenylporphyrin, der bærer et nitroxylradikal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Carboxy-PROXYL bruges til syntese og reaktioner af stabile nitroxylradikaler. Det bruges også til at studere molekylær migration og langsigtet stabilitet af frø og pollen og bruges til fremstilling af et tetraphenylporphyrin, der bærer et nitroxylradikal.
Opløselighed Opløselig i vand
(delvis blandbar), methanol (50 mg/ml), acetone, dichlormethan og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Carboxy-PROXYL |
| Navn note | Fri radikal |
| Smeltepunkt | ∽200 °C (dekomponering) |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 4136411 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (delvist blandet), methanol (50 mg/ml), acetone, dichlorothan og kloroform. |
| Formel vægt | 186.23 |
| Procent renhed | 98% |