Få mere at vide
3-Carboxy-PROXYL, frie radikaler, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378126
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378126 50 mg 50mg
11388126 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15068.MF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2154-68-9 | C9H16NO3
3-Carboxy-PROXYL bruges til syntese og reaktioner af stabile nitroxylradikaler. Det bruges også til at studere molekylær migration og langsigtet stabilitet af frø og pollen og bruges til fremstilling af et tetraphenylporphyrin, der bærer et nitroxylradikal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Carboxy-PROXYL bruges til syntese og reaktioner af stabile nitroxylradikaler. Det bruges også til at studere molekylær migration og langsigtet stabilitet af frø og pollen og bruges til fremstilling af et tetraphenylporphyrin, der bærer et nitroxylradikal.
Opløselighed Opløselig i vand
(delvis blandbar), methanol (50 mg/ml), acetone, dichlormethan og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2154-68-9
Molekylær formel C9H16NO3
MDL nummer MFCD00003167
Synonym pca radical, ccris 4554, 2,2,5,5-tetramethyl-3-carboxypyrrolidinooxy, 2,2,5,5-tetramethyl-3-carboxypyrrolidine-n-oxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine 1-oxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl, 2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy-3-carboxylic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxy-PROXYL
Navn note free radical
Smeltepunkt ∽200°C (decomposition)
Mængde 50 mg
Beilstein 4136411
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly miscible),methanol (50mg/ml),acetone,dichloromethane and chloroform.
Formel vægt 186.23
Procent renhed 98%