missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Carboxy Detomidine, TRC

Artikelnummer. 30136646
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136646 10 mg
30137209 50 mg
30007391 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17791510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 115664-39-6
Molekylær formel C12 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 216.24
Synonym 3-(1H-Imidazol-5-ylmethyl)-2-methylbenzoic Acid;
IUPAC navn 3-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2-methylbenzoic acid
SMIL Cc1c(Cc2c[nH]cn2)cccc1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Carboxy Detomidine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2/c1-8-9(5-10-6-13-7-14-10)3-2-4-11(8)12(15)16/h2-4,6-7H,5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vægt 216.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.