Få mere at vide
3-Carboxy Detomidine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Carboxy Detomidine Methyl Ester |
| CAS | 146197-56-0 |
| Molekylær formel | C13H14N2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(1H-Imidazol-5-ylmethyl)-2-methyl-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O2/c1-9-10(6-11-7-14-8-15-11)4-3-5-12(9)13(16)17-2/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | O=C(OC)C1=C(C)C(CC2=CNC=N2)=CC=C1 |
| IUPAC navn | methyl 3-((1H-imidazol-4-yl)methyl)-2-methylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vægt | 230.11 |