Få mere at vide
3-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid(Ketoprofen Impurity), TRC
Artikelnummer. 30362440
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362440 5 mg
30348943 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30362440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1787455MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68432-95-1
Molekylær formel C10 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Synonym 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic acid, Ketoprofen Imp. C (EP), Benzeneacetic acid, 3-carboxy-α-methyl-, 3-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid, 3-(1-Carboxyethyl)benzoic acid, DF 2008Y
IUPAC navn 3-(1-carboxyethyl)benzoic acid
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Formel vægt 194.0579