Få mere at vide
3-carboxy-2-methoxybenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440068
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440068 1 g 1g
15450068 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53323.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 913836-10-9 | Molekylær formel: C8H9BO5 | Molekylvægt: 195,965 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 913836-10-9
Molekylær formel C8H9BO5
Molekylvægt (g/mol) 195.965
MDL nummer MFCD09027237
InChI nøgle QUWLFFYGKXZCER-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoicacid, 3-borono-2-methoxy, 3-carboxy-2-methoxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl-2-methoxybenzoic acid, 3-carboxy-2-methoxybenzeneboronic acid, acmc-209rau, 2-methoxy-3-dihydroxyboryl benzoic acid
PubChem CID 44119386
IUPAC navn 3-bor-2-methoxybenzoesyre
SMIL B(C1=C(C(=CC=C1)C(=O)O)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxy-2-methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 152 °C til 155 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 195.97
Procent renhed 98%