missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy, TRC

Artikelnummer. 30359203
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359203 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1827505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy
CAS 68354-47-2
Molekylær formel C9 H16 N O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
SMIL CC1(C)C[C@H](C(=O)O)C(C)(C)N1[O]
IUPAC navn (3S)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 186.23
Formel vægt 186.113
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.