Få mere at vide
(-)-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy |
| CAS | 68354-47-2 |
| Molekylær formel | C9 H16 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)C[C@H](C(=O)O)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC navn | (3S)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.23 |
| Formel vægt | 186.113 |