missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Carboxamidobenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Carboxamidobenzoic acid |
| CAS | 4481-28-1 |
| Molekylær formel | C8H7NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=CC(C(N)=O)=C1 |
| IUPAC navn | 3-carbamoylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vægt | 165.0426 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?