Få mere at vide
3-Carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1,4-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10441284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10441284 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10441284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399280010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,4-dione
CAS 91092-92-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220°C to 224°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H9NO4
MDL nummer MFCD03425940
Mængde 1 g
Synonym 3-carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,4-dione, 3-carbomethoxy-1 2 3 4-tetrahydroisoqui, 3-carbomethoxy-1?2?3?4-tetrahydroisoquinoline-1?4-dione, methyl 1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
InChI nøgle FQCQGFASLAKUTO-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)N1
IUPAC navn methyl-1,4-dioxo-2,3-dihydroisoquinolin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 219.19
PubChem CID 4281881
Formel vægt 219.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,4-dione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.