Få mere at vide
3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10086562 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10086562 5 g 5g
10254180 25 g 25g
11976281 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10086562 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108330050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4644-61-5 | C8H13NO3·HCl | 207.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4644-61-5
Molekylær formel C8H13NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 207.66
MDL nummer MFCD00043267
InChI nøgle RTYXWLMQWSFXNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hcl, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate, hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, hydrochloride, 4-oxo-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 107315
IUPAC navn ethyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 169.0°C to 175.0°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 207.66
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.