Få mere at vide
3-carbamoylphenylboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11986031 5 g 5g
11976031 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444450050
Kemiske identifikatorer
CAS 188665-74-9
Molekylær formel C13H18BNO3
Molekylvægt (g/mol) 247.10
MDL nummer MFCD05663886
InChI nøgle BPKIPHYWHVOWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 3-aminocarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzamide, 3-aminocarbonylphenylboronic acid pinacol ester, benzamide, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 2-dioxaborolan-2-yl-benzamide, bpkiphywhvowms-uhfffaoysa-n, 3-carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2760587
IUPAC navn 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamid
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 182°C to 183°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 247.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.