Få mere at vide
3-Carbamoylbenzoesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17720669 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17720669 1 g
1 options
Artikelnummer. 17720669 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469610010
Tekniske data
Alpha vektor CARBAMOYLBENZOICACID
Kemisk navn eller materiale 3-Carbamoylbenzoic acid
CAS 4481-28-1
Smeltepunkt 280°C to 290°C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8 H7 N O3
MDL nummer 04118098
Mængde 1 g
Synonym Isophthalamic acid
Molekylvægt (g/mol) 165.15
Fysisk form Krystallinsk pulver