Få mere at vide
3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H/i1D3; |
| Formel vægt | 175.059 |