Få mere at vide
3-Carbamothioylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479357
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479357 250 mg 250mg
15469357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52600.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850568-10-4
Molekylær formel C7H8BNO2S
Molekylvægt (g/mol) 181.016
MDL nummer MFCD06659873
InChI nøgle ZPKLUYJBCAHWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boronobenzothioamide, 3-carbamothioyl benzeneboronic acid, acmc-209q1a, 3-boronothiobenzamide, 3-carbamothioylphenyl boronic acid, 3-thiocarbamoylbenzeneboronic acid, boronic acid,b-3-aminothioxomethyl phenyl
PubChem CID 44119138
IUPAC navn (3-carbamothioylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)C(=S)N)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carbamothioylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 188°C to 192°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 181.02
Procent renhed 97%