Få mere at vide
3-Butynyl p-toluenesulfonate, 96%
Artikelnummer. 10771325 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771325 25 g Glasflaske 25g
10125943 1 g Glass bottle 1g
10771135 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771325 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390780250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23418-85-1 | C11H12O3S | 224.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23418-85-1
Molekylær formel C11H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 224.28
MDL nummer MFCD00041687
InChI nøgle STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butynyl p-toluenesulfonate, but-3-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, 3-butynyl tosylate, 3-butynyl 4-toluenesulfonate, 3-1-butynyl-4-toluenesulphonate, 3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-butynyl ester, but-3-ynyl tosylate, 4-tosyloxy-1-butyne, acmc-1cgfq
PubChem CID 272020
IUPAC navn but-3-ynyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Butynyl p-toluenesulfonate
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0120g/mL
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5220 to 1.524
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.012
Formel vægt 224.28
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Butynyl p-toluenesulfonate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.