Få mere at vide
3-Butynyl p-toluenesulfonate, 96%
Artikelnummer. 11337606
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337606 5 g 5g
11327606 1 g 1g
11347606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11166.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23418-85-1 | C11H12O3S | 224.274 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23418-85-1
Molekylær formel C11H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 224.274
MDL nummer MFCD00041687
InChI nøgle STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butynyl p-toluenesulfonate, but-3-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, 3-butynyl tosylate, 3-butynyl 4-toluenesulfonate, 3-1-butynyl-4-toluenesulphonate, 3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-butynyl ester, but-3-ynyl tosylate, 4-tosyloxy-1-butyne, acmc-1cgfq
PubChem CID 272020
IUPAC navn but-3-ynyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Butynyl p-toluenesulfonate
Tæthed 1.012
Kogepunkt 128°C (0.01 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 5 g
Beilstein 3304257
Formel vægt 224.28
Procent renhed 96%
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.