Få mere at vide
3-Butynoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Butynoic Acid |
| CAS | 2345-51-9 |
| Molekylær formel | C4H4O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H,3H2,(H,5,6) |
| SMIL | OC(=O)CC#C |
| IUPAC navn | but-3-ynoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.07 |
| Formel vægt | 84.0211 |