Få mere at vide
(±)-3-Butyn-2-ol, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (±)-3-Butyn-2-ol |
| Tæthed | 0.894 |
| Kogepunkt | 108 °C til 109 °C |
| Flammepunkt | 28 °C (82 °F) |
| Brydningsindeks | 1.426 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2929 |
| Beilstein | 635722 |
| Formel vægt | 70.09 |
| Procent renhed | 98% |