Få mere at vide
(±)-3-Butyn-2-ol, 98%
Artikelnummer. 11329509
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329509 5 g 5g
11413854 10 g 10g
11339509 25 g 25g
11349509 100 g 100g
11423854 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11881.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2028-63-9 | C4H6O | 70,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2028-63-9
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00004541
InChI nøgle GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-butyn-2-ol, 3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-butyne, 1-butyn-3-ol, 1-methylpropargyl alcohol, methylethynylcarbinol, 1-ethynylethanol, 1-methyl-2-propynyl alcohol, alpha-methylpropargyl alcohol, dl-3-butyn-2-ol
PubChem CID 16239
IUPAC navn men-3-yn-2-ol
SMIL CC(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-3-Butyn-2-ol
Tæthed 0.894
Kogepunkt 108 °C til 109 °C
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Brydningsindeks 1.426
Mængde 5 g
FN nummer UN2929
Beilstein 635722
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98%