Få mere at vide
3-Butyn-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30331260
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30331260 25 g
1 options
Artikelnummer. 30331260 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB80975025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Butyn-1-ol
CAS 927-74-2
Molekylær formel C4H6O
Mængde 25 g
Synonym (2-Hydroxyethyl)acetylene, 1-Butyn-4-ol, 1-Hydroxy-3-butyne, 3-Butynol, 3-Butynyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butyne, NSC 9708
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2
SMIL OCCC#C
IUPAC navn men-3-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 70.09
Formel vægt 70.0419