Få mere at vide
3-Butyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 11369509
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11369509
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11477.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 927-74-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
3-butyn-1-ol bruges i undersøgelsen af en palladium-katalyseret kobling med beta-tetrionsyrebromid til fremstilling af alkynylsubstituerede furanoner. Det bruges også til at forberede Markovnikov-tilsætningsprodukt. Yderligere anvendes det som et mellemprodukt af en aktiv farmaceutisk ingrediens, såsom fexofenadin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-butyn-1-ol anvendes i undersøgelsen af en palladium-katalyseret kobling med beta-tetrionsyrebromid til fremstilling af alkynylsubstituerede furanoner. Det bruges også til at forberede Markovnikov-tilsætningsprodukt. Yderligere anvendes det som et mellemprodukt af en aktiv farmaceutisk ingrediens, såsom fexofenadin.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med alifatiske carbonhydridopløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syreanhydrider og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 927-74-2
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.091
MDL nummer MFCD00002955
InChI nøgle OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butyn-1-ol, 3-butynol, 3-butyne-1-ol, 4-hydroxy-1-butyne, 3-butynyl alcohol, 1-butyn-4-ol, 2-hydroxyethylacetylene, homopropargyl alcohol, 2-hydroxyethyl acetylene, 4-hydroxy-butyne
PubChem CID 13566
ChEBI CHEBI:27444
IUPAC navn men-3-yn-1-ol
SMIL C#CCCO
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Butyn-1-ol
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.927
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel HC≡CCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4405
Mængde 25 g
FN nummer UN1987
Beilstein 773710
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols and organic solvents. Immiscible with aliphatic hydrocarbon solvents.
Formel vægt 70.09
Procent renhed ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt