Få mere at vide
3-Butyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 11359509
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359509 5 g 5g
11369509 25 g 25g
11490363 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11477.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 927-74-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
3-butyn-1-ol bruges i undersøgelsen af en palladium-katalyseret kobling med beta-tetrionsyrebromid til fremstilling af alkynylsubstituerede furanoner. Det bruges også til at forberede Markovnikov-tilsætningsprodukt. Yderligere anvendes det som et mellemprodukt af en aktiv farmaceutisk ingrediens, såsom fexofenadin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-butyn-1-ol anvendes i undersøgelsen af en palladium-katalyseret kobling med beta-tetrionsyrebromid til fremstilling af alkynylsubstituerede furanoner. Det bruges også til at forberede Markovnikov-tilsætningsprodukt. Yderligere anvendes det som et mellemprodukt af en aktiv farmaceutisk ingrediens, såsom fexofenadin.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med alifatiske carbonhydridopløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syreanhydrider og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927-74-2
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.091
MDL nummer MFCD00002955
InChI nøgle OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butyn-1-ol, 3-butynol, 3-butyne-1-ol, 4-hydroxy-1-butyne, 3-butynyl alcohol, 1-butyn-4-ol, 2-hydroxyethylacetylene, homopropargyl alcohol, 2-hydroxyethyl acetylene, 4-hydroxy-butyne
PubChem CID 13566
ChEBI CHEBI:27444
IUPAC navn men-3-yn-1-ol
SMIL C#CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Butyn-1-ol
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.927
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel HC≡CCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4405
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 773710
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols and organic solvents. Immiscible with aliphatic hydrocarbon solvents.
Formel vægt 70.09
Procent renhed ≥98%