Få mere at vide
3-Butylidenphtalid (Cis Trans-blanding), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Butylidene Phthalide (Cis Trans mixture) |
| CAS | 551-08-6 |
| Molekylær formel | C12H12O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Butylidene-1(3H)-isobenzofuranone, Butylidenephthalide, Ligusticum Lactone, NSC 325307 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-8H,2-3H2,1H3/b11-8- |
| SMIL | O=C1O/C(C2=CC=CC=C21)=C\CCC |
| IUPAC navn | (3Z)-3-butylidene-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vægt | 188.0837 |