Få mere at vide
3-Butylidene-7-hydroxyphthalide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Butylidene-7-hydroxyphthalide |
| CAS | 93236-67-0 |
| Molekylær formel | C12H12O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3Z)-3-Butylidene-7-hydroxy-1(3H)-isobenzofuranone, Senkyunolide B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O3/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9(13)11(8)12(14)15-10/h4-7,13H,2-3H2,1H3/b10-7- |
| SMIL | CCC\C=C\1/OC(=O)c2c(O)cccc12 |
| IUPAC navn | (3Z)-3-butylidene-7-hydroxy-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vægt | 204.0786 |