Få mere at vide
3-Butoxy-4-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Butoxy-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 72101-53-2 |
| Molekylær formel | C11H13NO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NSC 76562 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO5/c1-2-3-6-17-10-7-8(11(13)14)4-5-9(10)12(15)16/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCCCOc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-butoxy-4-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.22 |
| Formel vægt | 239.0794 |