Få mere at vide
3-Butenylethylmalonic Acid Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Butenylethylmalonic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 860374-83-0 |
| Molekylær formel | C13H22O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-(3-Buten-1-yl)-2-ethylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O4/c1-5-9-10-13(6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5H,1,6-10H2,2-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(CC)(CCC=C)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-but-3-enyl-2-ethylpropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.31 |
| Formel vægt | 242.1518 |