missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Butenylethylmalonic Acid Diethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30334197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334197 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB690845250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Butenylethylmalonic Acid Diethyl Ester
CAS 860374-83-0
Molekylær formel C13H22O4
Mængde 250 mg
Synonym 2-(3-Buten-1-yl)-2-ethylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H22O4/c1-5-9-10-13(6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5H,1,6-10H2,2-4H3
SMIL CCOC(=O)C(CC)(CCC=C)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-but-3-enyl-2-ethylpropanedioate
Molekylvægt (g/mol) 242.31
Formel vægt 242.1518
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.