missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Butenylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Butenylamine Hydrochloride |
| CAS | 17875-18-2 |
| Molekylær formel | C4H10ClN |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3-Buten-1-amine Hydrochloride, 3-Butenylamine Hydrochloride, 1-Amino-3-butene Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2H,1,3-5H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCC=C |
| IUPAC navn | but-3-en-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.58 |
| Formel vægt | 107.0502 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?