Få mere at vide
3-Butenylamin, 97%
Artikelnummer. 15214428 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15214428 5 g 5g
15204428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214428 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455050050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2524-49-4
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.12
MDL nummer MFCD03425859
InChI nøgle ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
PubChem CID 443732
ChEBI CHEBI:31108
IUPAC navn but-3-en-1-amin
SMIL NCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Butenylamine
Kogepunkt 83,0 °C
Flammepunkt −5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel H2C=CH(CH2)2NH2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 71.12
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Butenylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.