Få mere at vide
3-Butenyl isothiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Butenyl isothiocyanate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2H,1,3-4H2 |
| Formel vægt | 113.0299 |