Få mere at vide
3-Buten-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Buten-2-ol |
| CAS | 598-32-3 |
| Molekylær formel | C4 H8 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Buten-2-ol, (±)-3-Buten-2-ol, 1-Buten-3-ol, 1-Methyl-2-propen-1-ol, 1-Methyl-2-propenol, 1-Methylallyl alcohol, 1-Methylprop-2-enyl alcohol, 2-Hydroxy-3-butene, 3-Hydroxy-1-butene, Methylvinylcarbinol, NSC 17481, Racemic-3-buten-2-ol, α-Methylallyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3 |
| SMIL | CC(O)C=C |
| IUPAC navn | but-3-en-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vægt | 72.0575 |