Få mere at vide
3-buten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353686
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353686 25 g 25g
11343686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14787.14
Request Bulk or Custom Format
Vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-32-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00004543
InChI nøgle MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol
PubChem CID 11716
IUPAC navn men-3-en-2-ol
SMIL CC(O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Buten-2-ol
Smeltepunkt <-100°C
Tæthed 0.838
Kogepunkt 96°C to 98°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.414
Mængde 25 g
FN nummer UN1986
Beilstein 1361410
Specifik vægtfylde 0.838
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 97%