Få mere at vide
3-Buten-1-amine, teknisk 90%
Artikelnummer. 11388966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388966 5 g 5g
11378966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20157.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71,12 g/mol
3-Buten-1-amin er en alifatisk terminal amin, der bruges til organisk syntese og i proteomikforskning. Dets hydrochloridsalt bruges til at forbedre påvisningen af neurodegenerativ Alzheimers sygdom i ELISA titreringer ved at reducere baggrunden på grund af ikke-specifikke associationer af molekyler og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-buten-1-amin er en alifatisk terminal amin, der bruges til organisk syntese og i proteomikforskning. Dets hydrochloridsalt bruges til at forbedre påvisningen af neurodegenerativ Alzheimers sygdom i ELISA titreringer ved at reducere baggrunden på grund af ikke-specifikke associationer af molekyler og proteiner.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2524-49-4
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.12
MDL nummer MFCD03425859
InChI nøgle ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
PubChem CID 443732
ChEBI CHEBI:31108
IUPAC navn but-3-en-1-amin
SMIL NCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Buten-1-amine
Tæthed 0.777
Kogepunkt 74 °C til 77 °C
Flammepunkt −5 °C (23 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.424
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1735803
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 71.12
Procent renhed 97%