Få mere at vide
3-Buten-1-amine, teknisk 90%
Beskrivelse
3-Buten-1-amin er en alifatisk terminal amin, der bruges til organisk syntese og i proteomikforskning. Dets hydrochloridsalt bruges til at forbedre påvisningen af neurodegenerativ Alzheimers sygdom i ELISA titreringer ved at reducere baggrunden på grund af ikke-specifikke associationer af molekyler og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-buten-1-amin er en alifatisk terminal amin, der bruges til organisk syntese og i proteomikforskning. Dets hydrochloridsalt bruges til at forbedre påvisningen af neurodegenerativ Alzheimers sygdom i ELISA titreringer ved at reducere baggrunden på grund af ikke-specifikke associationer af molekyler og proteiner.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Buten-1-amine |
| Tæthed | 0.777 |
| Kogepunkt | 74°C to 77°C |
| Flammepunkt | −5°C (23°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.424 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 1735803 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Vis mere |