Få mere at vide
3-Bromotoluene-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromotoluene-D7 |
| CAS | 1185318-69-7 |
| Molekylær formel | C7 D7 Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-(trideuteriomethyl)-2,4,5,6-tetradeuteriobenzene, 1-Bromo-3-(methyl-d3)benzene-2,4,5,6-d4, 3-Bromotoluene-d7, 3-Bromotoluene-D7, 3-Bromotoluene-α,α,α,2,4,5,6-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.0776 |
| Formel vægt | 177.0171 g/mol |
| Vis mere |