Få mere at vide
3-Bromotoluene-2,4,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromotoluene-2,4,6-D3 |
| CAS | 1219805-60-3 |
| Molekylær formel | C7 D3 H4 Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-methyl-2,4,6-trideuteriobenzene, 1-Bromo-3-methylbenzene-2,4,6-d3, 3-Bromotoluene-d3, 3-Bromotoluene-2,4,6-D3, 3-Bromotoluene-2,4,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i3D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])c(Br)c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,3,5-trideuterio-4-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.053 |
| Formel vægt | 172.9919 g/mol |
| Vis mere |