Få mere at vide
3-Bromothiophenol, 97%
Product Code. 11436107
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11436107 25 g 25g
11416107 1 g 1g
11426107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11436107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25092.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6320-01-0
Molekylær formel C6H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 189.07
MDL nummer MFCD00009603
InChI nøgle HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
IUPAC navn 3-brombenzenthiol
SMIL SC1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophenol
Tæthed 1.599
Kogepunkt 119°C to 121°C (21 mmHg)
Flammepunkt 105°C (221°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.6324
Mængde 25 g
Beilstein 1926242
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 189.08
Procent renhed 97%